Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Forward Primer, HPLC
Código de producto. 15534374 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15534374 50 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 15534374 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A15635
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Cebador directo, humano M13, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cebador de HPLC directo humano M13, 50 nmol, para PCR y secuenciación de Sanger
Tipo de producto Cebador de HPLC directo humano M13
Primer Adelante
Cantidad 50 nmol
Grado HPLC