Descripción
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Descripción | Cebador directo humano M13, 25 nmol, desalado, sólido, para PCR y secuenciación de Sanger |
| Tipo de producto | Cebador directo desalado, humano M13 |
| Método de purificación | Desalado |
| Pureza | Desalado |
| Primer | Adelante |
| Cantidad | 25 nmol |
| Grado | HPLC |
| Formulario | Sólido |