Learn More
m-Xililendiamina, 99%
Código de producto. 10741925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741925 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10285140 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10627112 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 141025000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1477-55-0 | C8H12N2| 136,2 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477-55-0
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
Número MDL MFCD00008119
Clave InChI FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
PubChem CID 15133
Nombre IUPAC [3-(aminometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 265°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2NH2)2
Índice de refracción 1.5700 to 1.572
Cantidad 500 mL
Beilstein 13, IV, 293
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación