Learn More
m-Xililendiamina, 99%
Código de producto. 10285140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285140 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10627112 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10741925 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10285140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 141020050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1477-55-0 | C8H12N2| 136,2 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477-55-0
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
Número MDL MFCD00008119
Clave InChI FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylylenediamine, 1,3-benzenedimethanamine, 1,3-bis aminomethyl benzene, 1,3-xylylenediamine, 1,3-phenylenedimethanamine, m-xylylendiamin, 1,3-xylenediamine, mxda, m-phenylenebis methylamine, methylamine, m-phenylenebis
PubChem CID 15133
Nombre IUPAC [3-(aminometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 265°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2NH2)2
Índice de refracción 1.5700 to 1.572
Cantidad 5 mL
Beilstein 13, IV, 293
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación