Learn More
m-Xilileno Diisocianat, TRC
Código de producto. 30135140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135140 500 mg 500 miligramos
30133510 2.5 g 2.50 g
18093500 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX750963500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3634-83-1
Fórmula molecular C10 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 188.183
Nombre IUPAC 1,3-bis(isocianatometil)benceno
SMILES O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylylene Diisocyanate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0586