Learn More
Dicloruro de M-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418790 10 g 10 g
11404583 25 g 25 g
11414583 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11548.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-16-4 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
m-Xylylene dichloride is used in pharmaceutical and used in medicine, brightener intermediates. α,α?-Dichloro-m-xylene is suitable for use in the synthesis of 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El dicloruro de m-xilileno se utiliza en el sector farmacéutico y en medicina como abrillantador. El α,α′-dicloro-m-xileno es adecuado para usarlo en la síntesis de 1,7-bis(6-metoxi-2-formilfenil)-1,7-dioxaheptano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-16-4
Fórmula molecular C8H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 175.052
Número MDL MFCD00000912
Clave InChI GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-m-xylene, m-xylylene dichloride, benzene, 1,3-bis chloromethyl, m-bis chloromethyl benzene, m-xylylene chloride, m-dichloroxylene, benzene, 1,3-dichloromethyl, ccris 1774, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dichloro
PubChem CID 12275
Nombre IUPAC 1,3-bis(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylylene dichloride
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 250°C to 255°C
Temperatura de inflamación 144°C (291°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2928
Beilstein 2079898
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 97%