Código de producto. 30454333
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
30454333
500 mL
500 ml
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
30454333
Proveedor
Toronto Research Chemicals
N.º de proveedor
TRCX749415500ML
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)
CAS
108-38-3
Fórmula molecular
C8 H10
Cantidad
500 mL
Sinónimo
Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol
Fórmula InChI
InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES
Cc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC
1,3-xileno
Peso molecular (g/mol)
106.16
Formula Weight (peso de la fórmula)
106.0783
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .