Learn More
m-Xileno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Xylene D10 |
| CAS | 116601-58-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H10 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | m-Xylene-d10 (6 CI), 4,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,5-d4, 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, Perdeuterated 1,3-dimethylbenzene, Perdeuterated m-xylene, Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-di(methyl-d3)- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.141 g/mol |
| Mostrar más |