Learn More
m-Xileno-alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-d6, CDN
Código de producto. 30317353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317353 0.5 g 0.50 g
30321567 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317353 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01270.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylene dimethyl-d6
CAS 29636-65-5
Fórmula molecular C8 2H6 H4
Cantidad 0.5 g
Sinónimo m-Xylene D6 (Dimethyl D6), m-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (6 CI,8 CI), Benzene, 1,3-di(methyl-d3)- (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,3-bis(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 112.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1159 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity