Código de producto. 10674682
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10674682
1 L
Frasco de vidrio
1 LT
10543741
250 mL
Frasco de vidrio
250 ML
10205570
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 LT
10592324
10 L
Bidón de metal
10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10674682
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
180860010
76.86 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
108-38-3
Fórmula molecular
C8H10
Peso molecular (g/mol)
106.17
Número MDL
MFCD00008536
Clave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
Nombre IUPAC
1,3-xileno
SMILES
CC1=CC(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
m-Xylene
Punto de fusión
-48.0°C
% mín. CAS
99.0
Color
Incolora
% máx. CAS
100.0
Densidad
0.8640g/mL
Cantidad
1 L
Temperatura de inflamación
25°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Envase
Frasco de vidrio
Forma física
Líquido
Índice de refracción
1.4960 to 1.4980
Residuos después de la evaporación
0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo
99+%
Gravedad específica
0.864
Fórmula lineal
C6 H4 (CH3 )2
Viscosidad
0.62 mPa.s (20°C)
Agua
0.1% max.
Beilstein
05, 370
Índice Merck
15, 10278
Punto de ebullición
139.0°C
Información de solubilidad
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula)
106.17
Porcentaje de pureza
≥99%
Grado
Extra puro
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .