Learn More
m-Xileno, 99 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10543741 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10674682 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10205570 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10592324 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10543741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    33.80€ / 250 ml
    Ahorro 3.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-38-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008536
Clave InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nombre IUPAC 1,3-xileno
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylene
Punto de fusión -48.0°C
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8640g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.864
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.62 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max.
Beilstein 05, 370
Índice Merck 15, 10278
Punto de ebullición 139.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.