Learn More
m-Xileno, 99 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10205570 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10543741 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10674682 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10592324 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10205570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180860025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    165.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 5.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-38-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008536
Clave InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nombre IUPAC 1,3-xileno
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylene
Punto de fusión -48.0°C
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8640g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.864
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.62 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max.
Beilstein 05, 370
Índice Merck 15, 10278
Punto de ebullición 139.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.