Learn More
m-Xileno, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11924441 1 L 1 LT
11944441 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11924441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-38-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008536
Clave InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
Nombre IUPAC 1,3-xileno
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Xylene
Punto de fusión -48.0°C
Aspecto clear colorless liquid
Densidad 0.8640g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 25°C
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.864
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.62 mPa.s (20°C)
Punto de ebullición 139.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.