Learn More
m-vinilanilina (contiene KOH como inhibidor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Vinylaniline |
| CAS | 15411-43-5 |
| Fórmula molecular | C8H9N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Ethenylbenzenamine, 3-Aminostyrene, 3-Vinylaniline, m-Aminostyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2 |
| SMILES | C=CC1=CC(=CC=C1)N |
| Nombre IUPAC | 3-etenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0735 |