Learn More
Clorhidrato de m-tiramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Tyramine Hydrochloride |
| CAS | 3458-98-8 |
| Fórmula molecular | C8H11NO .HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxyphenethylamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)phenol Hydrochloride, 2-(3-Hydroxyphenyl)ethylamine Hydrochloride, 2-(3-Hydroxyphenyl)ethanamine Hydrochloride, m-(2-Aminoethyl)-phenol Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-phenol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(2-aminoetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0607 |