Learn More
Clorhidrato de m-tolilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490264 25 g 25 g
11480264 5 g 5 g
11400274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13667.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 637-04-7 | C7H11ClN2 | 158.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-04-7
Fórmula molecular C7H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 158.63
Número MDL MFCD00012932
Clave InChI SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 71562
Nombre IUPAC (3-metilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material m-Tolylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼193°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3563995
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.