Learn More
Clorhidrato de m-tolilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480264 5 g 5 g
11490264 25 g 25 g
11400274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-04-7 | C7H11ClN2 | 158.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-04-7
Fórmula molecular C7H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 158.63
Número MDL MFCD00012932
Clave InChI SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 71562
Nombre IUPAC (3-metilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼193°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3563995
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%