Learn More
Cloruro de m-tolilacetil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457777 1 g 1 g
15467777 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37453.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13910-79-7
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD03424715
Clave InChI BGGKEDDFKBVTDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methylphenyl acetyl chloride, m-tolylacetyl chloride, m-tolyl-acetyl chloride, 3-methylphenyl acetyl chloride, benzeneacetyl chloride,3-methyl, 3-methylbenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2760633
Nombre IUPAC cloruro de 2-(3-metilfenil)acetil
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetyl chloride
Color Rojo
Punto de ebullición 98°C (7.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido