Learn More
Ácido m-tolilacético, TRC
Código de producto. 30448992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30448992 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30448992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5365805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetic acid
CAS 621-36-3
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Methylbenzeneacetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Methylphenyl)acetic acid, 2-(m-Tolyl)acetic acid, 3-Tolylacetic acid, m-Methylbenzeneacetic acid, m-Methylphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(CC(=O)O)c1
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metilfenil)acético
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681