Learn More
Ácido m-tolilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493338 50 g 50 g
11483338 10 g 10 g
11403348 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17743.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-36-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00004340
Clave InChI GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetic acid
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2043549
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%