Learn More
Ácido m-tolilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245190 5 g Frasco de vidrio 5 g
10336640 25 g Frasco de vidrio 25 g
13418368 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-36-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-36-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00004340
Clave InChI GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenylacetic acid, m-tolylacetic acid, 2-m-tolyl acetic acid, 2-3-methylphenyl acetic acid, 3-tolylacetic acid, m-methylphenylacetic acid, 3-methylphenyl acetic acid, m-tolylaceticacid, benzeneacetic acid, 3-methyl, methyll 3-methylphenylacetate
PubChem CID 12121
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61.0°C to 66.0°C
Color Incoloro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09,528
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos y copos brillantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Tolylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.