Learn More
Isocianato de M-tolil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348226 5 g 5 g
11358226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15255.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-29-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-29-4
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002021
Clave InChI CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tolyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methyl, meta-tolyl isocyanate, m-tolylisocyanate, m-isocyanatotoluene, 3-methylphenyl isocyanate, 3-tolyl isocyanate, 3-methylphenylisocyanate, 1-isocyanato-3-methyl-benzene, m-methylphenyl isocyanate
PubChem CID 69303
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolyl isocyanate
Densidad 1.033
Punto de ebullición 75°C to 76°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 386149
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%