Learn More
acetato de M-tolil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393606 25 g 25 g
11303616 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14602.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 122-46-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
m-Tolyl acetate as a pharmaceutical intermediate and antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Acetato de m-tolil como intermedio farmacéutico y antiséptico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-46-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00041910
Clave InChI OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tolyl acetate, m-cresyl acetate, cresatin, m-acetoxytoluene, m-cresol acetate, acetic acid m-tolyl ester, cresatin-sulzberger, kresatin, acetic acid, 3-methylphenyl ester, m-methylphenyl acetate
PubChem CID 67406
Nombre IUPAC (3-metilfenil) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolyl acetate
Densidad 1.05
Punto de ebullición 100°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 25 g
Beilstein 1862796
Índice Merck 14,2583
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%