Learn More
m-Toluquinolina, TRC
Código de producto. 30455310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455310 25 g 25 g
30451190 10 g 10 g
30451853 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53655525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-60-2
Fórmula molecular C10 H9 N
Peso molecular (g/mol) 143.185
Sinónimo 7-Methylquinoline, NSC 65665, m-Toluquinoline
Nombre IUPAC 7-metilquinolina
SMILES Cc1ccc2cccnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methylquinoline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0735