Learn More
m-Toluoilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433984 1 g 1 g
11443984 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53882-81-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53882-81-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00067922
Clave InChI IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
Nombre IUPAC 3-(3-metilfenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluoylacetonitrile
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2717335
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%