Learn More
Cloruro de m-toluoílo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Toluoyl Chloride |
| CAS | 1711-06-4 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-metilbenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0185 |