Learn More
Cloruro de m-toluoílo, TRC
Código de producto. 30452727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452727 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30452727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53625510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluoyl Chloride
CAS 1711-06-4
Fórmula molecular C8H7ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Methylbenzoyl Chloride, 3-Toluoyl Chloride, NSC 97207, Toluoyl Chloride, m-Methylbenzoyl Chloride, m-Toluenecarbonyl Chloride, m-Toluic Acid Chloride, m-Toluyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbenzoilo
Peso molecular (g/mol) 154.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185