Learn More
Cloruro de m-toluoílo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496766 25 g 25 g
11406776 100 g 100 g
11416776 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23914.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de m-toluoílo se ha utilizado para derivatizar las aminas alifáticas C1-C4 para su determinación en aire por HPLC. Se ha utilizado en la determinación del amoníaco atmosférico mediante el muestreo con descompositor y la detección por HPLC-UV.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, metales activos, aminas y el agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-06-4
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00000681
Clave InChI YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluoyl chloride
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.173
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 878419
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 99%