Learn More
Cloruro de m-toluoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163630 500 g Frasco de vidrio 500 g
10784081 5 g Frasco de vidrio 5 g
10367230 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153415000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-06-4
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.6
Número MDL MFCD00000681
Clave InChI YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluoyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 86.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCl
Índice de refracción 1.5475 to 1.5495
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 477
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Toluoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.