Learn More
M-Tolunitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10786571 500 g Frasco de vidrio 500 g
10091820 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10571211 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10786571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158015000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-22-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-22-4
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00001808
Clave InChI BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tolunitrile, 3-cyanotoluene, benzonitrile, 3-methyl, m-cyanotoluene, 3-tolunitrile, m-toluonitrile, m-tolylnitrile, m-toluenenitrile, m-methylbenzonitrile, m-tolynitrile
PubChem CID 12104
Nombre IUPAC 3-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolunitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 99°C to 101°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CN
Índice de refracción 1.5246 to 1.5266
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 477
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: solunle in methanol,ethanol,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.