Learn More
m-toluidina, TRC
Código de producto. 30450251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450251 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5362251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluidine
CAS 108-44-1
Fórmula molecular C7 H9 N
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 3-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735