Learn More
m-toluidina, TRC
Código de producto. 30455691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455691 25 g 25 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53622525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material m-Toluidine
CAS 108-44-1
Fórmula molecular C7 H9 N
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenamine','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylbenzenamine (ACI), m-Toluidine (8CI), (m-Methylphenyl)amine, 1-Amino-3-methylbenzene, 3-Aminophenylmethane, 3-Aminotoluene, 3-Methylaniline, 3-Methylphenylamine, 3-Toluidine, m-Aminotoluene, m-Methylaniline, m-Tolylamine, NSC 15349
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 3-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.