Learn More
m-Toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10307670 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10626172 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15109203 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10307670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157870050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-44-1
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00007808
Clave InChI JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
Nombre IUPAC 3-metilanilina
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Índice de refracción 1.5660 to 1.5680
Cantidad 5 mL
Beilstein 12,853
Índice Merck 15,9696
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2 g/100mL (20°C). Other solubilities: >50 g/100mL methanol, >50 g/100mL ethanol, soluble in ether, dmf and diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino o líquido