Learn More
m-Toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437976 1000 g 1000 g
11447976 250 g 250 g
11457976 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11437976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14058.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-44-1 | C7H9N | 107.16 g/mol
m-Toluidine is used in the manufacture of organic chemicals. It is also used in manufacture of various dyes and pigments, photo chemicals, pharmaceutical intermediates.antioxidants, curing agent, accelerator for polymer and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La m-toluidina se utiliza en la fabricación de productos químicos orgánicos. También se utiliza en la fabricación de varios colorantes y pigmentos, prodictos fotoquímicos, productos farmacéuticos intermedios, antioxidantes, endurecedores, y aceleradores para la industria de polímeros y caucho.
Solubilidad
Soluble en agua (2 g/l), (10 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-44-1
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Número MDL MFCD00007808
Clave InChI JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
Nombre IUPAC 3-metilanilina
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluidine
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.567
Cantidad 1000 g
Número UN UN1708
Beilstein 635944
Índice Merck 14,9536
Información de solubilidad Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%