Learn More
m-Toluidina-2,4,6-d3, TRC
Código de producto. 30137234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137234 10 mg 10 miligramos
30136970 50 mg 50 miligramos
17957419 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30137234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM53622710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68408-23-1
Fórmula molecular C7 D3 H6 N
Peso molecular (g/mol) 110.171
Sinónimo Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3
Nombre IUPAC 2,4,6-trideuterio-3-metilanilina
SMILES [2H]c1cc([2H])c(N)c([2H])c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluidine-2,4,6-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3/i3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.092