Learn More
m-toluidina-2,4,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| CAS | 68408-23-1 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H6 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzen-2,4,6-d3-amine, 3-methyl- (9 CI), 2,4,6-Trideuterio-3-methyl-aniline, 3-Methylbenzen-2,4,6-d3-amine, 3-Methylaniline-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-d3, 3-Methylaniline-2,4,6-D3, m-Toluidine-2,4,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,8H2,1H3/i3D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trideuterio-3-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.092 g/mol |
| Mostrar más |