Learn More
Hidrazida m-toluic, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354424 25 g 25 g
11344424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01043.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13050-47-0 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13050-47-0
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00014760
Clave InChI XFNNAMBYJSQXKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluic acid hydrazide, 3-toluic hydrazide, m-toluic hydrazide, m-toluohydrazide, 3-methylbenzoylhydrazide, 3-methyl-benzoylhydrazide, benzoylhydrazine, m-methyl, 3-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoic acid, 3-methyl-, hydrazide, 3-methylbenzenecarbohydrazide
PubChem CID 83082
Nombre IUPAC 3-metilbenzohidrazida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluic hydrazide
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2045125
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%