Learn More
Ácido m-toluico-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Toluic-d7 Acid |
| CAS | 733046-94-1 |
| Fórmula molecular | C8 2H7 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.096 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |