Learn More
Ácido m-toluico, TRC
Código de producto. 30453867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453867 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53611525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluic acid
CAS 99-04-7
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Methylbenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524