Learn More
Ácido m-toluico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444854 5000 g 5000 g
11434854 250 g 250 g
11424854 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13785.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
m-Toluic acid is used for the production of N,N-di methyl formamide, toluene formyl chloride and toluene nitrile etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido m-toluico se utiliza en la producción de N,N-dimetil formamida, cloruro de formilo y tolueno, nitrilo de tolueno, etc.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-04-7
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002523
Clave InChI GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
Nombre IUPAC ácido 3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material m-Toluic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Cantidad 5000 g
Beilstein 970526
Índice Merck 14,9535
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%