Learn More
Ácido m-toluico, 99%
Código de producto. 10573111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573111 5 g Frasco de vidrio 5 g
10294850 100 g Frasco de plástico 100 g
10234810 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139050050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-04-7 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-04-7
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002523
Clave InChI GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluic acid, m-toluylic acid, 3-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl, meta-toluic acid, m-methylbenzoic acid, beta-methylbenzoic acid, 3-methyl-benzoic acid, beta-bethylbenzoic acid, unii-1ua7k8eext
PubChem CID 7418
ChEBI CHEBI:10589
Nombre IUPAC ácido 3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108°C to 112°C
Color Beige amarillento a Amarillo
Densidad 1.05
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 475
Índice Merck 14, 9535
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación