Learn More
Cloruro de m-toluenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30449764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449764 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30449764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5359451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 1899-93-0
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 3-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, Toluene-3-sulfonyl Chloride, m-Methylbenzenesulfonyl Chloride, m-Toluensulfonyl Chloride, m-Tolylsulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
SMILES c1ccc(cc1)CO[C@@H]2C(OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)[C@H](OC)OC2CO
Peso molecular (g/mol) 190.65