Learn More
cloruro de m-toluenosulfonilo, 98%
Código de producto. 11472817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472817 100 g 100 g
11428790 1 g 1 g
11452817 5 g 5 g
11462817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11472817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15458.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1899-93-0 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Reactivo involucrado en la síntesis de moléculas biológicamente activas, incluyendo ligandos de moléculas pequeñas para el dominio SH2 de Stat3, arildisulfonamidas con actividad antibacteriana, análogos de quinazolina para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, 17β -Inhibidores de HSD2 para el tratamiento de la osteoporosis, isoindolina-5-propenohidroxamatos para uso como inhibidores de la histona desacetilasa.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Solubilidad
reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1899-93-0
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.641
Número MDL MFCD00051747
Clave InChI KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluenesulfonyl chloride, 3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-toluenesulfonyl chloride, 3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methyl, 3-toluenesulphonyl chloride, 3-methylphenylsulfonyl chloride, pubchem5624, m-tolylsulfonyl chloride
PubChem CID 2734595
Nombre IUPAC cloruro de 3-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluenesulfonyl chloride
Densidad 1.314
Punto de ebullición 252°C to 253°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.548
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 2087865
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación