Learn More
Monohidrato de ácido m-toluenosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362146 25 g 25 g
11352146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03419.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El monohidrato de ácido m-toluenosulfónico se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de bases fuertes y de la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312619-56-0
Fórmula molecular C7H10O4S
Peso molecular (g/mol) 190.213
Número MDL MFCD00167130
Clave InChI GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 53249652
Nombre IUPAC ácido 3-metilbencenosulfonico; hidrato
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto de ebullición 165°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.527
Cantidad 25 g
Número UN UN2586
Beilstein 2208421
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22 (172.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%