Learn More
m-Toluamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415897 25 g 25 g
11425897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24442.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 618-47-3 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-47-3
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD00007990
Clave InChI WGRPQCFFBRDZFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-toluamide, benzamide, 3-methyl, m-methylbenzamide, 3-methyl-benzamide, benzamide, 3-methyl-9ci, meta-toluamide, 3-methylbenzamide, acmc-1b8qe, 3-methylbenzenecarboximidic acid
PubChem CID 69253
Nombre IUPAC 3-metilbenzamida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Toluamide
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1857374
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%