Learn More
m-Tolualdehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542921 25 g Frasco de vidrio 25 g
10113240 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-23-5 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-23-5 , 123-31-9
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00003374
Clave InChI OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-methyl, m-methylbenzaldehyde, 3-tolylaldehyde, 3-tolualdehyde, m-tolyl aldehyde, m-toluylaldehyde, 3-methyl-benzaldehyd, unii-owh6650c4y, 3-methyl benzaldehyde
PubChem CID 12105
ChEBI CHEBI:28476
Nombre IUPAC 3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolualdehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 199°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CHO
Índice de refracción 1.5400 to 1.542
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 296
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Tolualdehyde, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.