Learn More
m-Tolualdehído, 97 %, estab. con hidroquinona al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468196 100 g 100 g
11448196 5 g 5 g
11458196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15313.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-23-5 | C8H8O | 120.151 g/mol
m-Tolualdehyde is used as a fragrance agent in food and cosmetics. It is also used as a reagent in the preparation of a wide range of pharmaceutical compounds such as anti-inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El m-tolualdehído se utiliza como agente aromático en alimentos y cosméticos. También se utiliza como reactivo en la preparación de una amplia gama de compuestos farmacéuticos, como agentes antiinflamatorios.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-23-5
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00003374
Clave InChI OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-methyl, m-methylbenzaldehyde, 3-tolylaldehyde, 3-tolualdehyde, m-tolyl aldehyde, m-toluylaldehyde, 3-methyl-benzaldehyd, unii-owh6650c4y, 3-methyl benzaldehyde
PubChem CID 12105
ChEBI CHEBI:28476
Nombre IUPAC 3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolualdehyde
Nombre de nota stabilized with 0.1% hydroquinone
Densidad 1.02
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.541
Cantidad 100 g
Beilstein 741964
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97%