Learn More
m-Tiocresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430288 100 g 100 g
11410288 5 g 5 g
11420288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23818.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-40-7
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004843
Clave InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
Nombre IUPAC 3-metilbencenotiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Thiocresol
Punto de fusión <-20°C
Densidad 1.044
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.5762
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1851959
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9325
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 97%