Learn More
M-TETPO, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | M-TETPO |
| CAS | 2211997-41-8 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-((2,2,5,5-Tetraethyl-1-(l1-oxidaneyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N2O3/c1-5-16(6-2)11-13(17(7-3,8-4)19(16)22)12-18-14(20)9-10-15(18)21/h9-11H,5-8,12H2,1-4H3/q-1 |
| SMILES | CCC1(CC)C=C(CN2C(=O)C=CC2=O)C(CC)(CC)N1[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,2,5,5-tetraetil-1-óxido-pirrol-3-il)metil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1865 |