Learn More
m-Terfenilo, 99 %
Código de producto. 15439019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439019 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15439019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14867.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Terphenyl
CAS 92-06-8
Punto de fusión 86°C to 88°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 363°C
Temperatura de inflamación 191°C (375°F)
Fórmula molecular C18H14
Número MDL MFCD00003059
Cantidad 25 g
Beilstein 1864778
Sinónimo m-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, m-diphenylbenzene, m-triphenyl, santowax m, isodiphenylbenzene, 1,3-terphenyl, meta-terphenyl, santowax om, 1,1'-biphenyl, 3-phenyl
Clave InChI YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1,3-difenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 230.31
PubChem CID 7076
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99%